(Quinolin-2-ylmethyl)amine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR18031-250MG
OR18031-100MG
OR18031-1G
APOSOR18031-250MGEA
313
EUR
APOSOR18031-250MG
APOSOR18031-100MG
APOSOR18031-1G
(Quinolin-2-ylmethyl)amine hydrochloride 97%
(Quinolin-2-ylmethyl)amine hydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₁ClN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09966142 CAS Number: 861036-67-1 |