Stampa…
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18028-1G OR18028-500MG OR18028-5G
APOSOR18028-1GEA 336 EUR
APOSOR18028-1G APOSOR18028-500MG APOSOR18028-5G
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate 95+%
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate
Formula: C₉H₁₁NO₃
Punto di fusione: 72…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14560550
CAS Number: 70978-07-3