Stampa…
Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18027-250MG OR18027-1G
APOSOR18027-250MGEA 48.1 EUR
APOSOR18027-250MG APOSOR18027-1G
Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate 95+%
Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate
Formula: C₈H₈BrNO₃
Punto di fusione: 105…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 141761-82-2