2-Benzylacrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR18022-100G
OR18022-25G
APOSOR18022-100GEA
43.5
EUR
APOSOR18022-100G
APOSOR18022-25G
2-Benzylacrylic acid
2-Benzylacrylic acid
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ Punto di fusione: 70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00854174 CAS Number: 5669-19-2 |