Stampa…
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromothiophene-2-carbonitrile
OR18012-1G OR18012-5G OR18012-250MG
APOSOR18012-1GEA 37.9 EUR
APOSOR18012-1G APOSOR18012-5G APOSOR18012-250MG
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Formula: C₅H₂BrNS
Peso molecolare: 188,05 g/mol
Punto di fusione: 43…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00068173
CAS Number: 18791-98-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III