Stampa…
8-Amino-4-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18011-250MG OR18011-500MG
APOSOR18011-250MGEA 120 EUR
APOSOR18011-250MG APOSOR18011-500MG
8-Amino-4-methylquinoline
8-Amino-4-methylquinoline
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03819702
CAS Number: 62748-01-0