Stampa…
2-Bromo-3-nitrotoluene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18002-100G OR18002-25G OR18002-5G
APOSOR18002-100GEA 157 EUR
APOSOR18002-100G APOSOR18002-25G APOSOR18002-5G
2-Bromo-3-nitrotoluene 95%
2-Bromo-3-nitrotoluene
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216.0300 g/mol
Punto di ebollizione: 135…136 °C/8mmHg
Punto di fusione: 38…41 °C
Densità: 0.803 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134555
CAS Number: 41085-43-2