Stampa…
2-Amino-5-cyanopyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18000-1G OR18000-5G
APOSOR18000-1GEA 0 EUR
APOSOR18000-1G APOSOR18000-5G
2-Amino-5-cyanopyrazine
2-Amino-5-cyanopyrazine
Formula: C₅H₄N₄
Punto di fusione: 206…207 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08234954
CAS Number: 113305-94-5