Stampa…
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-iodonitrobenzene
OR17993-25G OR17993-5G OR17993-100G
APOSOR17993-25GEA 48.1 EUR
APOSOR17993-25G APOSOR17993-5G APOSOR17993-100G
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene 99%
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrINO₂
Peso molecolare: 327,9020 g/mol
Punto di fusione: 87…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11505492
CAS Number: 112671-42-8