Stampa…
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Amino-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine
OR17942-1G OR17942-250MG
APOSOR17942-1GEA 80 EUR
APOSOR17942-1G APOSOR17942-250MG
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
Formula: C₇H₆BrN₃
Peso molecolare: 212,0500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13250043
CAS Number: 676371-00-9