Stampa…
2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylsulphanyl-pyrimidine-4,6-diol, 4,6-Dihydroxy-2-methylsulphanylpyrimidine
OR17939-100G OR17939-500G
APOSOR17939-100GEA 69.8 EUR
APOSOR17939-100G APOSOR17939-500G
2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diol 95+%
2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diol
Formula: C₅H₆N₂O₂S
Peso molecolare: 158,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006087
CAS Number: 1979-98-2