Stampa…
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-amino-2-chlorobenzoate
OR17937-1G OR17937-500MG
APOSOR17937-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17937-1G APOSOR17937-500MG
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 199,6342 g/mol
Punto di fusione: 109…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09034640
CAS Number: 16017-69-9