Stampa…
2-Bromo-m-toluidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17936-1G OR17936-5G
APOSOR17936-1GEA 14.7 EUR
APOSOR17936-1G APOSOR17936-5G
2-Bromo-m-toluidine 98%
2-Bromo-m-toluidine
Formula: C₇H₈BrN
Peso molecolare: 186,05 g/mol
Punto di ebollizione: 48 °C/0,03mmHg
Densità: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06411367
CAS Number: 54879-20-8