Stampa…
3-Amino-2-bromobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR17935-1G OR17935-25G OR17935-5G
APOSOR17935-1GEA 35 EUR
APOSOR17935-1G APOSOR17935-25G APOSOR17935-5G
3-Amino-2-bromobenzoic acid
3-Amino-2-bromobenzoic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216,03 g/mol
Punto di fusione: 153…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07786957
CAS Number: 168899-61-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III