Stampa…
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17930-250MG OR17930-1G OR17930-5G
APOSOR17930-250MGEA 21.5 EUR
APOSOR17930-250MG APOSOR17930-1G APOSOR17930-5G
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 98%
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11518974
CAS Number: 633328-33-3