Stampa…
Furo[3,2-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17929-1G OR17929-250MG
APOSOR17929-1GEA 147 EUR
APOSOR17929-1G APOSOR17929-250MG
Furo[3,2-b]pyridine
Furo[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₅NO
Peso molecolare: 119,12 g/mol
Punto di ebollizione: 79…80 °C/12mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870744
CAS Number: 272-62-8