Stampa…
5-Bromo-3-chloro-1H-indazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17924-1G OR17924-250MG
APOSOR17924-1GEA 36.4 EUR
APOSOR17924-1G APOSOR17924-250MG
5-Bromo-3-chloro-1H-indazole 97%
5-Bromo-3-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738284
CAS Number: 36760-19-7