Stampa…
Acido maleico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17920-100G OR17920-25G OR17920-10G
APOSOR17920-100GEA 109 EUR
APOSOR17920-100G APOSOR17920-25G APOSOR17920-10G
Acido maleico
Acido maleico
Formula: C₄H₄O₄
Peso molecolare: 116.07 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C
Punto di fusione: 132…140 °C
Densità: 1.59 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063177
CAS Number: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
Merck Index: 13,05726