Stampa…
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Titanocenedichloride, Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
OR17913-10G OR17913-250G OR17913-50G
APOSOR17913-10GEA 14.7 EUR
APOSOR17913-10G APOSOR17913-250G APOSOR17913-50G
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Formula: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
Peso molecolare: 248,97 g/mol
Punto di fusione: 260…280 °C (dec.)
Densità: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003723
CAS Number: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
UN: 3261
ADR: 8,II