Stampa…
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid
OR17909-10G OR17909-1G OR17909-50G
APOSOR17909-10GEA 121 EUR
APOSOR17909-10G APOSOR17909-1G APOSOR17909-50G
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di fusione: 130…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128847
CAS Number: 938-96-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III