Stampa…
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
OR17907-100G OR17907-500G
APOSOR17907-100GEA 147 EUR
APOSOR17907-100G APOSOR17907-500G
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,18 g/mol
Punto di ebollizione: 261 °C
Punto di fusione: 53…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130145
CAS Number: 7568-92-5
UN: 3263
ADR: 8,II