Stampa…
α,α,α,3,4-Pentachlorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,4-Dichlorobenzotrichloride, 1,2-Dichloro-4-(trichloromethyl)benzene
OR17904-25G OR17904-500G
APOSOR17904-25GEA 87.3 EUR
APOSOR17904-25G APOSOR17904-500G
α,α,α,3,4-Pentachlorotoluene 98%
α,α,α,3,4-Pentachlorotoluene
Formula: C₇H₃Cl₅
Peso molecolare: 264,3637 g/mol
Punto di fusione: 26 °C
Densità: 1,576 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018820
CAS Number: 13014-24-9
EINECS: 235-869-7
UN: 1759
ADR: 8,II