Stampa…
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Pyrimidinylmethanol
OR17898-250MG OR17898-1G OR17898-5G
APOSOR17898-250MGEA 26.3 EUR
APOSOR17898-250MG APOSOR17898-1G APOSOR17898-5G
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine 97%
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110,1100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03789623
CAS Number: 25193-95-7