Stampa…
2,3-Dibromo-5-chloropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17894-100G OR17894-500G
APOSOR17894-100GEA 263 EUR
APOSOR17894-100G APOSOR17894-500G
2,3-Dibromo-5-chloropyridine 98%
2,3-Dibromo-5-chloropyridine
Formula: C₅H₂Br₂ClN
Peso molecolare: 271,3400 g/mol
Punto di fusione: 39…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08687254
CAS Number: 137628-17-2