Stampa…
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-5-chloropicolinonitrile
OR17893-1G OR17893-5G
APOSOR17893-1GEA 32.1 EUR
APOSOR17893-1G APOSOR17893-5G
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile 98%
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₂BrClN₂
Peso molecolare: 217,46 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12827549
CAS Number: 760207-83-8