Stampa…
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methylcyclopent-2-enone, 3-Methyl-2-cyclopentenone
OR17891-100G OR17891-10G OR17891-50G
APOSOR17891-100GEA 170 EUR
APOSOR17891-100G APOSOR17891-10G APOSOR17891-50G
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Formula: C₆H₈O
Peso molecolare: 96,13 g/mol
Punto di ebollizione: 185…186 °C
Punto di fusione: 3 °C
Densità: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001403
CAS Number: 2758-18-1
EINECS: 220-421-5