Stampa…
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium, Bis(tri-t-butylphosphine)palladium(0)
OR17884-5G OR17884-1G OR17884-250MG
APOSOR17884-5GEA 568 EUR
APOSOR17884-5G APOSOR17884-1G APOSOR17884-250MG
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Formula: C₂₄H₅₄P₂Pd
Peso molecolare: 511,05 g/mol
Punto di fusione: 258…272 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03094580
CAS Number: 53199-31-8