Stampa…
4-Cloro-o-toluidina
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-5-chlorotoluene, 4-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-o-toluidine, Fast Red TR Base
OR17861-100G OR17861-250G OR17861-25G
APOSOR17861-100GEA 52.4 EUR
APOSOR17861-100G APOSOR17861-250G APOSOR17861-25G
4-Cloro-o-toluidina
4-Cloro-o-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di ebollizione: 241 °C
Punto di fusione: 24…30 °C
Densità: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007842
CAS Number: 95-69-2
EINECS: 202-441-6
UN: 2239
ADR: 6.1,III