Stampa…
5-Amino-2-chlorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3-cyanoaniline
OR17860-100G OR17860-25G OR17860-5G
APOSOR17860-100GEA 478 EUR
APOSOR17860-100G APOSOR17860-25G APOSOR17860-5G
5-Amino-2-chlorobenzonitrile
5-Amino-2-chlorobenzonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,5800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800459
CAS Number: 35747-58-1