Stampa…
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17854-1G OR17854-5G
APOSOR17854-1GEA 16.1 EUR
APOSOR17854-1G APOSOR17854-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
Peso molecolare: 126,1100 g/mol
Punto di fusione: 203…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159641
CAS Number: 5952-92-1