Stampa…
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR17853-100G OR17853-25G OR17853-5G
APOSOR17853-100GEA 61.1 EUR
APOSOR17853-100G APOSOR17853-25G APOSOR17853-5G
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 163,01 g/mol
Punto di ebollizione: 108…109 °C/11mmHg
Punto di fusione: 26…28 °C
Densità: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00023197
CAS Number: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN: 3261
ADR: 8,II