Stampa…
3-Iodo-p-toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17850-100G OR17850-25G OR17850-5G
APOSOR17850-100GEA 82.8 EUR
APOSOR17850-100G APOSOR17850-25G APOSOR17850-5G
3-Iodo-p-toluic acid
3-Iodo-p-toluic acid
Formula: C₈H₇IO₂
Punto di fusione: 208…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010392
CAS Number: 82998-57-0