Stampa…
2-Methyl-2H-pyrazole-3-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR17845-1G OR17845-250MG
APOSOR17845-1GEA 230 EUR
APOSOR17845-1G APOSOR17845-250MG
2-Methyl-2H-pyrazole-3-sulphonyl chloride 95%
2-Methyl-2H-pyrazole-3-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₅ClN₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09065021
CAS Number: 1020721-61-2
UN: 3265
ADR: 8,III