Stampa…
2-Bromoquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17842-1G OR17842-25G OR17842-5G
APOSOR17842-1GEA 20.5 EUR
APOSOR17842-1G APOSOR17842-25G APOSOR17842-5G
2-Bromoquinoline 97%
2-Bromoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
Peso molecolare: 208,06 g/mol
Punto di fusione: 47…48 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234480
CAS Number: 2005-43-8