Stampa…
2-(Bromomethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR17841-1G OR17841-250MG
APOSOR17841-1GEA 69.8 EUR
APOSOR17841-1G APOSOR17841-250MG
2-(Bromomethyl)quinoline
2-(Bromomethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
Peso molecolare: 222,08 g/mol
Punto di fusione: 55…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062399
CAS Number: 5632-15-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III