Stampa…
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-(aminomethyl)pyridine, 2-BOC protected, 2-(Boc-amino)-5-(aminomethyl)pyridine
OR17840-1G OR17840-250MG
APOSOR17840-1GEA 248 EUR
APOSOR17840-1G APOSOR17840-250MG
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 95%
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine
Formula: C₁₁H₁₇N₃O₂
Peso molecolare: 223,28 g/mol
Punto di fusione: 141…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781132
CAS Number: 187237-37-2