Stampa…
2-Pyrimidinecarboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17838-1G OR17838-250MG OR17838-5G
APOSOR17838-1GEA 187 EUR
APOSOR17838-1G APOSOR17838-250MG APOSOR17838-5G
2-Pyrimidinecarboxaldehyde 95%
2-Pyrimidinecarboxaldehyde
Formula: C₅H₄N₂O
Peso molecolare: 108,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07778416
CAS Number: 27427-92-5