Stampa…
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
OR17833-1G OR17833-5G
APOSOR17833-1GEA 88.7 EUR
APOSOR17833-1G APOSOR17833-5G
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine 98%
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine
Formula: C₁₅H₁₀Cl₂N₄O₂
Peso molecolare: 349,17 g/mol
Punto di fusione: 159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839838
CAS Number: 150728-13-5