Stampa…
2,5-Dibromo-3-hexylthiophene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR17832-25G OR17832-1G OR17832-5G
APOSOR17832-25GEA 231 EUR
APOSOR17832-25G APOSOR17832-1G APOSOR17832-5G
2,5-Dibromo-3-hexylthiophene 98%
2,5-Dibromo-3-hexylthiophene
Formula: C₁₀H₁₄Br₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274313
CAS Number: 116971-11-0