3,4-Ethylenedioxythiophene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₆O₂S Punto di ebollizione: 193 °C Punto di fusione: 10,5 °C Densità: 1,331 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 104 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD02093622 CAS Number: 126213-50-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |