Stampa…
Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17827-25G OR17827-5G OR17827-100G
APOSOR17827-25GEA 71.2 EUR
APOSOR17827-25G APOSOR17827-5G APOSOR17827-100G
Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt
Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt
Formula: C₆H₇NO₆S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078393
CAS Number: 24605-36-5
EINECS: 246-349-4