Stampa…
4-(4-Bromophenyl)morpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17823-100G OR17823-25G
APOSOR17823-100GEA 267 EUR
APOSOR17823-100G APOSOR17823-25G
4-(4-Bromophenyl)morpholine
4-(4-Bromophenyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₂BrNO
Punto di fusione: 114…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112483
CAS Number: 30483-75-1