Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
OR17821-1G OR17821-5G OR17821-10G
APOSOR17821-1GEA 14.7 EUR
APOSOR17821-1G APOSOR17821-5G APOSOR17821-10G
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, grado tecnico
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine
Formula: C₈H₁₀ClN
Peso molecolare: 155,625 g/mol
Punto di ebollizione: 82,4 °C/2.8mmHg
Densità: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00044766
CAS Number: 6299-02-1
EINECS: 228-576-0
UN: 2735
ADR: 8,II