Stampa…
1-Aminopyridinium iodide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Aminopyridinium Iodide, 1-Aminopyridine hydroiodide, 1-Aminopyridine HI
OR17820-100G OR17820-25G
APOSOR17820-100GEA 217 EUR
APOSOR17820-100G APOSOR17820-25G
1-Aminopyridinium iodide 98%
1-Aminopyridinium iodide
Formula: C₅H₇IN₂
Punto di fusione: 159…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051893
CAS Number: 6295-87-0