Stampa…
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17819-100G OR17819-25G OR17819-5G
APOSOR17819-100GEA 97.4 EUR
APOSOR17819-100G APOSOR17819-25G APOSOR17819-5G
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Formula: C₆H₄Cl₂IN
Peso molecolare: 287,92 g/mol
Punto di fusione: 79…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08533279
CAS Number: 697-90-5