Stampa…
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17818-1G OR17818-25G OR17818-5G
APOSOR17818-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17818-1G APOSOR17818-25G APOSOR17818-5G
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid 99%
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇BrO₃
Punto di fusione: 192…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00266858
CAS Number: 157893-14-6