Stampa…
Phenothiazine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 10H-Phenothiazine
OR17816-250G OR17816-500G OR17816-5KG
APOSOR17816-250GEA 87.3 EUR
APOSOR17816-250G APOSOR17816-500G APOSOR17816-5KG
Phenothiazine 99%
Phenothiazine
Formula: C₁₂H₉NS
Peso molecolare: 199,28 g/mol
Punto di ebollizione: 371 °C
Punto di fusione: 182…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005015
CAS Number: 92-84-2
EINECS: 202-196-5