2-Naphthyl boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₉BO₂ Punto di fusione: 267…268 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236051 CAS Number: 32316-92-0 |