Stampa…
1-Naphthyl boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-1-boronic acid, Naphthalen-1-ylboronic acid
OR1778-100G OR1778-25G
APOSOR1778-100GEA 87.3 EUR
APOSOR1778-100G APOSOR1778-25G
1-Naphthyl boronic acid
1-Naphthyl boronic acid
Formula: C₁₀H₉BO₂
Peso molecolare: 171,99 g/mol
Punto di fusione: 204…210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019722
CAS Number: 13922-41-3