Stampa…
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methylbenzene-1,4-diamine
OR1775-1G OR1775-250MG
APOSOR1775-1GEA 176 EUR
APOSOR1775-1G APOSOR1775-250MG
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine
Formula: C₁₃H₁₆N₄
Peso molecolare: 228,3 g/mol
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202978
CAS Number: 220844-79-1